Learn More
Sulfadiazin EP Verunreinigung A, Mikromol™
Artikelnummer. 30050849
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050849 25 mg 25 Milligramm
30049324 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050849 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0623.030025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Sulfadiazin EP Verunreinigung A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrimidin-2-amine
CAS 109-12-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pyrimidin-2-amine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H5 N3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Pyrimidin-2-amine, Sulfadiazine Imp. A (Pharmeuropa), Sulfadiazine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C4H5N3/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H2,5,6,7)
SMILES Nc1ncccn1
IUPAC-Name Pyrimidin-2-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 95.1
Menge 25 mg
Formelmasse 95,0483 g/mol