Learn More
Sulfadiazin-Silbersalz, TRC
Artikelnummer. 30240867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
10 Milligramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30240867 10 mg 10 Milligramm
30240756 25 g 25 Gramm
30240602 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240867 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS69905010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22199-08-2
Summenformel C10 H9 N4 O2 S . Ag
Molekulargewicht (g/mol) 357.14
Synonym Silver, [4-amino-N-(2-pyrimidinyl-κN1)benzenesulfonamidato-κO]-, Silver, (4-amino-N-2-pyrimidinylbenzenesulfonamidato-NN,O1)-, Sulfanilamide, N1-2-pyrimidinyl-, monosilver(1+) salt (8CI), Benzenesulfonamide, 4-amino-N-2-pyrimidinyl-, silver complex, Altreet-Ag, Dermazin, Dermazine, Flamazine, Flammazine, Geben, NSC 625324, Physiotulle-Ag, Silvadene, Silver 2-sulfanilamidopyrimidine, Silver sulfadiazine, Silver sulphadiazine, Silverol, Sulfadiazine silver, Sulfadiazine silver salt
IUPAC-Name Silber; (4-Aminophenyl)sulfonyl-pyrimidin-2-ylazanid
SMILES [Ag+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2ncccn2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver Sulfadiazine
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H9N4O2S.Ag/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10;/h1-7H,11H2;/q-1;+1
Formelmasse 355.9497