Learn More
Sulfadimethoxin-Natrium Mikromol™
Beschreibung
Sulfadimethoxin-Natrium
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sulfadimethoxine Sodium |
| CAS | 1037-50-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Sulfadimethoxine Sodium |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C12 H13 N4 O4 S . Na |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Sulfadimethoxine Sodium, 4-Amino-N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide sodium salt (1:1), 4-Amino-N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide monosodium salt, [N1-(2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamido]sodium, N1-(2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide monosodium salt, Sodium sulfadimethoxine, Sulfadimethoxine sodium, Sulfadimethoxine sodium salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H13N4O4S.Na/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9;/h3-7H,13H2,1-2H3;/q-1;+1 |
| SMILES | [Na+].COc1cc([N-]S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(OC)n1 |
| IUPAC-Name | Natrium;(4-Aminophenyl)sulfonyl-(2,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)azanid |
| Mehr anzeigen |