Learn More
Sulfadimethoxine, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17790669 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 17790669
Marke: Thermo Scientific Acros 469760250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfadimethoxine
Typ Sulfadimethoxine
Physikalische Form Kristallpulver
CAS 122-11-2
Schmelzpunkt 195°C to 203°C
Infrarotspektrum Conforms
Verlust bei Trocknung ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Verpackung Glasflasche
Farbe Creme bis Weiß
Menge 25 g
Summenformel C12 H14 N4 O4 S
Produktlinie Biowissenschaft
MDL-Nummer 00057345
Versandbedingung Keine besonderen Anforderungen
Molekulargewicht (g/mol) 310.33
Reinheit (%) ≥97.5%