Learn More
Sulfadoxine, 98%
Artikelnummer. 15467559
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15467559 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
15447559 5 g Glasflasche 5 Gramm
15457559 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15467559 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66268.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2447-57-6 | C12H14N4O4S | 310.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2447-57-6
Summenformel C12H14N4O4S
Molekulargewicht (g/mol) 310.33
MDL-Nummer MFCD00792890
InChI-Schlüssel PJSFRIWCGOHTNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfadoxine, sulforthomidine, sulphadoxine, fanasil, sulphormethoxine, sulfadoxin, 4-amino-n-5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl benzenesulfonamide, sulfadoxina, sulfadoxinum, fanzil
PubChem CID 17134
ChEBI CHEBI:9329
IUPAC-Name 4-amino-N-(5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzene-1-sulfonamide
SMILES COC1=NC=NC(NS(=O)(=O)C2=CC=C(N)C=C2)=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfadoxine
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 625453
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol & ammonium hydroxide (9:1) at 20mg/ml
Formelmasse 310.33
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver