Learn More
Sulfaguanidin 1000 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327109
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327109 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327109 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16990675AL1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfaguanidine
CAS 57-67-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfaguanidine
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C7 H10 N4 O2 S
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Sulfadimidine Imp. C (EP), Sulfamethazine USP Related Compound A, Sulfamethazine USP RC A, (4-Aminophenylsulfonyl)guanidine, Sulfaguanidine, Sulfadimidine Imp. C (Pharmeuropa), N1-(Diaminomethylene)sulfanilamide, 1-Sulfanilylguanidine, 1-[(p-Aminophenyl)sulfonyl]guanidine, 4-Amino-N-(aminoiminomethyl)benzenesulfonamide, 4-Aminobenzenesulfonylguanidine, 4-Aminophenylsulfonylguanidine, A 307, Abiguanil, Aterian, Diacta, Emerin (pharmaceutical), Ganidan, Guamide, Guanicil, Guanidan, N-Guanylsulfanilamide, N1-Amidinosulfanilamide, N1-Guanidylsulfanilamide, N1-Guanylsulfanilamide, NSC 14041, Orgaguanidon, RP 2275, Resulfon, Ruocid, Shigatox, Suganyl, Sulfaguanidin, Sulfaguanil, Sulfaguine, Sulfanilguanidine, Sulfanilylguanidine, Sulfentidine, Sulfoguanidine, Sulfoguanil, Sulfoguanyl, Sulfoguenil, Sulgin, Sulphaguanidine, [(p-Aminophenyl)sulfonyl]guanidine, p-Aminobenzenesulfoguanidide, p-Aminobenzenesulfonylguanidine, Sulfamethazine Related Compound A, Sulfadiazine Impurity C, Sulfadimidine Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C7H10N4O2S/c8-5-1-3-6(4-2-5)14(12,13)11-7(9)10/h1-4H,8H2,(H4,9,10,11)
SMILES NC(=N)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-Name 1-(4-Aminophenyl)sulfonylguanidin
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 214.24
Menge 1 mL
Formelmasse 214,0524 g/mol