Learn More
Sulfalene, Mikromol™
Beschreibung
Sulfalen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sulfalene |
| CAS | 152-47-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Sulfalene |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C11 H12 N4 O3 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(3-methoxypyrazinyl)- (9CI), Sulfanilamide, N1-(3-methoxypyrazinyl)- (8CI), 2-Methoxy-3-sulfanilamidopyrazine, 2-Sulfanilamido-3-methoxypyrazine, 3-Methoxy-2-sulfanilamidopyrazine, 3-Methoxy-2-sulfapyrazine, 3-Methoxypyrazine sulfanilamide, AS 18908, Dalysep, F.I. 5978, Farmitalia 204/122, Kelfizin, Kelfizina, Kelfizine W, Longum, N1-(3-Methoxy-2-pyrazinyl)sulfanilamide, NSC 110433, Policydal, Polycidal, SMP2, Sulfalene, Sulfamethopyrazine, Sulfamethoxypyrazine, Sulfametopyrazine, Sulfapyrazinemethoxine, Sulfapyrazinemethoxyine, Sulfapyrazinemethoxyne, Vetkelfizina |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-10(13-6-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15) |
| SMILES | COc1nccnc1NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2 |
| IUPAC-Name | 4-Amino-N-(3-methoxypyrazin-2-yl)benzolsulfonamid |
| Mehr anzeigen |