Learn More
Sulfamerazin 1000 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317692
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30317692 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317692 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16995100AL1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfamerazine
CAS 127-79-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfamerazine
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C11 H12 N4 O2 S
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, Sulfamerazine, Sulfadimidine Imp. A (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
SMILES Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
IUPAC-Name 4-Amino-N-(4-methylpyrimidin-2-yl)benzolsulfonamid
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 264.3
Menge 1 mL
Formelmasse 264,0681 g/mol