Learn More
Sulfamerazin-d4 (Benzol-d4), CDN
Artikelnummer. 30324773
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30324773 0.005 g 0.01 Gramm
30314086 0.01 g 0.01 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30324773 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND73960.005G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfamerazine-d4
CAS 1020719-84-9
Summenformel C11 2H4 H8 N4 O2 S
Menge 0.005 g
Synonym Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, 4-amino-N-(4-methyl-2-pyrimidinyl)-, Sulfamerazine D4
InChI-Formel InChI=1 S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7 H,12H2,1H3,(H,13,14,15)/i2D,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N)S(=O)(=O)Nc2nccc(C)n2
IUPAC-Name 4-Amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(4-methylpyrimidin-2-yl)benzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 268.33
Formelmasse 268.0932 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity