Learn More
Sulfamethazin-d4 (Benzol-d4), CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sulfadimidine-d4 |
| CAS | 1020719-82-7 |
| Summenformel | C12 2H4 H10 N4 O2 S |
| Menge | 0.005 g |
| Synonym | Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, 4-amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)-, 4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, Sulfamethazine-d4, Sulfadimidine-d4, Sulfadimidine (phenyl-D4) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7 H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)/i3D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N)S(=O)(=O)Nc2nc(C)cc(C)n2 |
| IUPAC-Name | 4-Amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)benzolsulfonamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 282.35 |
| Formelmasse | 282.1089 g/mol |
| Mehr anzeigen |