Learn More
Sulfamethoxazol-d4 (Benzol-d4), CDN
Artikelnummer. 30309436
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309436 0.05 g 0.05 Gramm
30309671 0.01 g 0.01 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30309436 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND73980.05G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Sulfamethoxazole-d4
CAS 1020719-86-1
Summenformel C10 2H4 H7 N3 O3 S
Menge 0.05 g
Synonym Sulfamethoxazole D4 (benzene D4)
InChI-Formel InChI=1 S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6 H,11H2,1H3,(H,12,13)/i2D,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N)S(=O)(=O)Nc2cc(C)on2
IUPAC-Name 4-Amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 257.3
Formelmasse 257,0772 g/mol
Reinheit (%) 98 Atom % D, Minimum 98% chemische Reinheit