Learn More
Sulfamethoxazol-d4, TRC
Artikelnummer. 30411081
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30411081 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30411081 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS69908750MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfamethoxazole-d4
CAS 1020719-86-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C10 2H4 H7 N3 O3 S
Menge 50 mg
Synonym Sulfamethoxazole D4 (benzene D4), Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide','4-amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-, 4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide
InChI-Formel InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)/i2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2cc(C)on2
IUPAC-Name 4-Amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 257.3
Formelmasse 257.0772
Reinheit (%) >95