Learn More
Sulfaminsäure, ≥99,5 % (alkalimetrisch), Solstice
Artikelnummer. 15680860
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15680860 25 kg 25 Kilogramm
15660860 1 kg 1 Kilogramm
15670860 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15600870 5 kg 5 Kilogramm
15610870 6 x 2.5 kg 6 Stück
15690860 4 x 5 kg 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15680860 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 0740125KG
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
≥99.5 % (alkalimetrisch)
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für analytische und chemische Labore: Lösungsmittel, – ACS-spezifische Anwendungen (HPLC), ACS-Allgebrauchsmittel, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen. Anorganische Chemische – Synthese und anorganische Chemie, einschließlich ätherischer Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5329-14-6
Summenformel H3NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 97.088
MDL-Nummer MFCD00011603
InChI-Schlüssel IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Amidosulfonsäure, Amidoschwefelsäure, Aminosulfonsäure, Imidosulfonsäure, Aminoschwefelsäure, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
IUPAC-Name Sulfamidsäure
SMILES NS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amidosulfonsäure
Namenshinweis ≥99,5% (alkalimetrisch)
CAS Max. % ≤100.0000%
Verpackung Papier-/Poly-Beutel
Glührückstand ≤0,02%
Hinweise zum Prozentgehalt Alkalimetrisch
Menge 25 kg
Strukturformel NH2SO3H
UN-Nummer UN2967
Formelmasse 97.09
Reinheit (%) >99.5%