Learn More
Sulfaminsäure, 99+%, (ACS-Reagenzqualität), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11426651 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11426651 100 g
11436651 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426651 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219486080
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 5329-14-6
Summenformel H3NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 97.088
InChI-Schlüssel IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
IUPAC-Name Sulfamidsäure
SMILES NS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfamic Acid
Prozentgehaltsbereich 99+%
Menge 100 g
Formelmasse 97.09
Güte ACS-Reagenz