Learn More
Sulfamic Acid, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31750644
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Natural Poly Bottle
White Poly Wide Mouth Bottle
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Liter
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
31750644 2.5 kg Natural Poly Bottle 2.50 Liter
31749934 100 g White Poly Wide Mouth Bottle 100 Gramm
31749308 500 g White Poly Wide Mouth Bottle 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31750644 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. RDCS11002.5A5
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 5329-14-6
Summenformel H3NO3S
InChI-Schlüssel IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
IUPAC-Name sulfamic acid
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfamic Acid
Farbe White
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schwermetalle (als Pb) Max. 0,001 %
Verpackung Natural Poly Bottle
Glührückstand Max 0,01%
Menge 2.5 kg
Physikalische Form Crystals
Synonym amidosulfonic acid
SMILES NS(O)(=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 97.09
Reinheit (%) 99,3 bis 100,3 %
Güte ACS