Learn More
Sulfamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024291
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11422968 2.5 g 2.50 Gramm
11432968 10 g 10 Gramm
11442968 50 g 50 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11422968
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18680.88
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7803-58-9 | H4N2O2S | 96.10 g/mol
It is employed as a carbonic anhydrase inhibitor. It is widely used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Verwendung als Carbonanhydrase-Hemmer: Breite Verwendung als pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, heißem Alkohol, Aceton. Schwer löslich in kaltem Alkohol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Oxidationsmitteln, Wasser/ Luftfeuchtigkeit fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7803-58-9
Summenformel H4N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 96.10
MDL-Nummer MFCD00011606
InChI-Schlüssel NVBFHJWHLNUMCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfuric diamide, sulfamamide, sulfuryl amide, sulfonyl diamide, sulfuryl diamide, sulfamoylamine, sulphamide, sulphuric diamide, unii-vs7tzw634v, imidosulfamic acid
PubChem CID 82267
ChEBI CHEBI:29368
SMILES NS(N)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfamide
Schmelzpunkt 91°C to 92°C
Dichte 1.61
Menge 2.5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,8922
Löslichkeitsinformationen Soluble in water, hot alcohol, acetone; Sparingly soluble in cold alcohol
IUPAC-Name Sulfamid
Formelmasse 96.11
Reinheit (%) 99%