Learn More
Sulfamide, TRC
Artikelnummer. 30411552
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30411552 1 g -
30422081 100 mg 100 Milligramm
30411577 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30411552 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6990791G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7803-58-9
Summenformel H4 N2 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 96.11
Synonym Sulfamide, Imidosulfamic acid, NSC 252, Sulfamamide, Sulfonyl diamide, Sulfuric diamide, Sulfuryl amide, Sulfuryl diamide, Sulphamide
IUPAC-Name Sulfamid
SMILES NS(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfamide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/H4N2O2S/c1-5(2,3)4/h(H4,1,2,3,4)
Formelmasse 95.9993