Learn More
Sulfamonomethoxin 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309854
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309854 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309854 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16998175AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfamonomethoxine
CAS 1220-83-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfamonomethoxine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H12 N4 O3 S
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 4-Amino-N-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)-benzenesulfonamide, Sulfanilamide, N1-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)- (6CI,8CI), 4-Methoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, 4-Sulfanilamido-6-methoxypyrimidine, 6-Methoxy-4-sulfanilamidopyrimidine, 6-Sulfanilamido-4-methoxypyrimidine, DJ 1550, DS 36, Daimeton, Duphadin, ICI 32525, N1-(6-Methoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide, Ro 4-3476, Sulfamonomethoxin, Sulfamonomethoxine
InChI-Formel InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
SMILES COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)ncn1
IUPAC-Name 4-Amino-N-(6-methoxypyrimidin-4-yl)benzolsulfonamid
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 280.3
Menge 1 mL
Formelmasse 280,063 g/mol