Learn More
Sulfamonomethoxine, LoGiCal
Artikelnummer. 30463706
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30463706 10 mg 10 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 30463706
Marke: LoGiCal LGCFOR3454.00
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfamonomethoxine
CAS 1220-83-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfamonomethoxine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C11 H12 N4 O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 4-Amino-N-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)-benzenesulfonamide, Sulfanilamide, N1-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)- (6CI,8CI), 4-Methoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, 4-Sulfanilamido-6-methoxypyrimidine, 6-Methoxy-4-sulfanilamidopyrimidine, 6-Sulfanilamido-4-methoxypyrimidine, DJ 1550, DS 36, Daimeton, Duphadin, ICI 32525, N1-(6-Methoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide, Ro 4-3476, Sulfamonomethoxin, Sulfamonomethoxine
InChI-Formel InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
Lösungstyp Neat
SMILES COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)ncn1
IUPAC-Name 4-amino-N-(6-methoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 280.3
Menge 10 mg
Formelmasse 280.063 g/mol