Learn More
Sulfamonomethoxin, Mikromol™
Artikelnummer. 17963956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17963956 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17963956 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3454.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Sulfamonomethoxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfamonomethoxine
CAS 1220-83-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfamonomethoxine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H12 N4 O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4-Amino-N-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)-benzenesulfonamide, Sulfanilamide, N1-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)- (6CI,8CI), 4-Methoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, 4-Sulfanilamido-6-methoxypyrimidine, 6-Methoxy-4-sulfanilamidopyrimidine, 6-Sulfanilamido-4-methoxypyrimidine, DJ 1550, DS 36, Daimeton, Duphadin, ICI 32525, N1-(6-Methoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide, Ro 4-3476, Sulfamonomethoxin, Sulfamonomethoxine
InChI-Formel InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
SMILES COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)ncn1
IUPAC-Name 4-Amino-N-(6-methoxypyrimidin-4-yl)benzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 280.3
Menge 250 mg
Formelmasse 280,063 g/mol