Learn More
Sulfanilamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479893
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479893 500 g -
11469893 100 g 100 Gramm
11489893 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479893 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13001.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 63-74-1 | C6H8N2O2S | 172.202 g/mol
Antibakterielles Sulfanilamid ist ein antibakterielles Mittel und wird bei der Behandlung vaginaler Hefeinfektionen verwendet. Es ist ein wettbewerbsfähiger Inhibitor der Dihydropteroatsynthestase und blockiert die Synthese von Folsäure. Dient als Zwischenprodukt zur Herstellung von 2,6-dissubstituierten Anilinen durch elektrophile Substitution, gefolgt von der Entfernung der Sulfonamid-Blockgruppe durch Entsulfonierung mit Schwefelsäure.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Antibakterielles Sulfanilamid ist ein antibakterielles Mittel und wird bei der Behandlung vaginaler Hefeinfektionen verwendet. Es ist ein wettbewerbsfähiger Inhibitor der Dihydropteroatsynthestase und blockiert die Synthese von Folsäure. Dient als Zwischenprodukt zur Herstellung von 2,6-dissubstituierten Anilinen durch elektrophile Substitution, gefolgt von der Entfernung der Sulfonamid-Blockgruppe durch Entsulfonierung mit Schwefelsäure.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton, Ethanol, Glycerin, Propylenglycol und Salzsäure. Unlöslich in Chloroform, Äther, Benzol und Petrolether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63-74-1
Summenformel C6H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 172.202
MDL-Nummer MFCD00007939
InChI-Schlüssel FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sulfanilamid, Sulfamin, Sulfonamid, P-aminobensulfonamid, Sulfonylamid, P-Aminobenzensulfonamid, Bakteriamid, p-aminobenzenesulfamide, bacteramid, streptasol
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373
IUPAC-Name 4-aminobenzolsulfonamid
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfanilamid
Schmelzpunkt 163 °C bis 168 °C
Dichte 1.08
Menge 500 g
Beilstein 511852
Merck Index 14,8925
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetone,ethanol,glycerol,propylene glycol and hydrochloric acid. Insoluble in chloroform,ether,benzene and petroleum ether.
Formelmasse 172.21
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfanilamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfonamide