Learn More
Sulfanilamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489893
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
Artikelnummer. 11489893
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13001.0E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 63-74-1 | C6H8N2O2S | 172.202 g/mol
Antibakterielles Sulfanilamid ist ein antibakterielles Mittel und wird bei der Behandlung vaginaler Hefeinfektionen verwendet. Es ist ein wettbewerbsfähiger Inhibitor der Dihydropteroatsynthestase und blockiert die Synthese von Folsäure. Dient als Zwischenprodukt zur Herstellung von 2,6-dissubstituierten Anilinen durch elektrophile Substitution, gefolgt von der Entfernung der Sulfonamid-Blockgruppe durch Entsulfonierung mit Schwefelsäure.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Antibakterielles Sulfanilamid ist ein antibakterielles Mittel und wird bei der Behandlung vaginaler Hefeinfektionen verwendet. Es ist ein wettbewerbsfähiger Inhibitor der Dihydropteroatsynthestase und blockiert die Synthese von Folsäure. Dient als Zwischenprodukt zur Herstellung von 2,6-dissubstituierten Anilinen durch elektrophile Substitution, gefolgt von der Entfernung der Sulfonamid-Blockgruppe durch Entsulfonierung mit Schwefelsäure.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton, Ethanol, Glycerin, Propylenglycol und Salzsäure. Unlöslich in Chloroform, Äther, Benzol und Petrolether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63-74-1
Summenformel C6H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 172.202
MDL-Nummer MFCD00007939
InChI-Schlüssel FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sulfanilamid, Sulfamin, Sulfonamid, P-aminobensulfonamid, Sulfonylamid, P-Aminobenzensulfonamid, Bakteriamid, p-aminobenzenesulfamide, bacteramid, streptasol
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373
IUPAC-Name 4-aminobenzolsulfonamid
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfanilamid
Schmelzpunkt 163 °C bis 168 °C
Dichte 1.08
Menge 2500 g
Beilstein 511852
Merck Index 14,8925
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetone,ethanol,glycerol,propylene glycol and hydrochloric acid. Insoluble in chloroform,ether,benzene and petroleum ether.
Formelmasse 172.21
Reinheit (%) 98%