Learn More
Sulfanilamid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313356
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313356 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313356 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC17000000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfanilamide
CAS 63-74-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfanilamide
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C6 H8 N2 O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Sulfacetamide Sodium Imp. A (EP), Sulfacetamide Imp. A (EP), Sulfadiazine Imp. D (EP), Sulfadimidine Imp. D (EP), Sulfaguanidine Imp. A (EP), Sulfamethoxazole Imp. E (EP), 4-Aminobenzenesulfonamide, Sulfanilamide, 4-Aminobenzenesulphonamide, Sulphanilamide, Sulfadimidine Imp. D (Pharmeuropa), Sulfadiazine Imp. D (Pharmeuropa), (4-(Aminosulfonyl)phenyl)amine, 1162F, 4-(Aminosulfonyl)aniline, 4-Aminophenylsulfonamide, 4-Sulfamoylaniline, A-349, Albexan, Albosal, Ambeside, Antistrept, Astreptine, Astrocid, Bacteramid, Bactesid, Collomide, Colsulanyde, Copticide, Deseptyl, Dipron, Ergaseptine, Erysipan, Estreptocida, Exoseptoplix, F 1162, Fourneau 1162, Gerison, Gombardol, Infepan, Lusil, Lysococcine, NSC 7618, Neococcyl, Orgaseptine, PABS, Prontalbin, Prontosil Album, Prontosil I, Prontosil white, Prontylin, Pronzin Album, Proseptal, Proseptine, Proseptol, Pysococcine, Ro 1-3354, Rubiazol A, Sanamid, Septamide Album, Septanilam, Septinal, Septolix, Septoplex, Septoplix, Stopton Album, Stramid, Strepamide, Strepsan, Streptagol, Streptamid, Streptasol, Streptocid, Streptocid album, Streptocide, Streptocide (white), Streptoclase, Streptocom, Strepton, Streptopan, Streptosil, Streptozol, Streptozone, Sulfamidyl, Sulfamine, Sulfana, Sulfanalone, Sulfanidyl, Sulfanil, Sulfanilamide Vaginal Cream, Sulfocidine, Sulfonamide, Sulfonamide P, Sulfonylamide, Sulphonamide, Therapol, Tolder, White streptocide, p-Aminobenzenesulfonamide, p-Aminophenylsulfonamide, p-Anilinesulfonamide, p-Sulfamidoaniline, p-Sulfamoylaniline, Ph Eur Sulfamethoxazole Impurity E, Sulfanilamide, Sulfacetamide Sodium Impurity A, Sulfadiazine Impurity D, Sulfadimethoxine Impurity E, Sulfadimethoxine Sodium Impurity E, Sulfadimidine Impurity D, Sulfaguanidine Impurity A, Sulfamethoxazole Impurity E, Sulfacetamide Impurity A, Sulfadimethoxine Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
IUPAC-Name 4-Aminobenzensulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 172.2
Menge 100 mg
Formelmasse 172,0306 g/mol