Learn More
Sulfanilsäure, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10455471 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10455471 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10465471 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10594584 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10455471 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 419841000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 121-57-3 | C6H7NO3S | 173.186 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 121-57-3
Summenformel C6H7NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 173.186
MDL-Nummer MFCD00007886
InChI-Schlüssel HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfanilic acid, sulphanilic acid, p-aminobenzenesulfonic acid, sulfanilsaeure, aniline-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-amino, aniline-p-sulfonic acid, aniline-p-sulphonic acid, p-aminophenylsulfonic acid, sulfanilicacid
PubChem CID 8479
ChEBI CHEBI:27500
IUPAC-Name 4-Aminobenzolsulfonsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Sulfanilic acid
Farbe Weiß
Glührückstand 0.01% max.
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (H2N)C6H4SO3H
Menge 100 g
Beilstein 14, 695
Merck Index 15, 9058
Löslichkeitsinformationen 0.02% max. Insoluble Matter (in Na2CO3-solution)
Formelmasse 173.19
Reinheit (%) 98.0 to 102.0%
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sulfanilic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-aminobenzenesulfonic acid