Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sulfapyridine |
| Typ | Sulfapyridine |
| Schmelzpunkt | 190.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verlust bei Trocknung | 0.5% max. |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 249.29 |
| Reinheit (%) | 95% |