Learn More
Hanna Instruments™ SO4 TESTKIT
Artikelnummer. 11692660
Change view
Click to view available options
Menge:
100/Pckg.
Packungsgröße:
300 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11692660 100/Pckg. 300 Gramm
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11692660
Marke: Hanna Instruments™ HI9375101
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Qualitativ hochwertige, vorgemessene Reagenzien für die kolorimetrische Bestimmung von Sulfat ermöglichen dem Anwender schnelle und genaue Messungen.
  • Reagenzien für die kolorimetrische Bestimmung von Sulfat
  • Vorgefertigte Reagenzien für eine einfache Handhabung
  • Hergestellt mit hochreinen Chemikalien
  • Qualitativ hochwertige Reagenzien, die vorbemessen sind, ermöglichen dem Anwender schnelle und genaue kolorimetrische Messungen
  • Turbidimetrische Testmethode
Spezifikation
Anzahl Tests 100
Menge 100/Pckg.
Bereich 0 bis 150 mg/l
Testmethode turbidimetrisch
Typ Sulfat-Reagenz
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfate Reagent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Barium chloride dihydrate, Citric acid