Learn More
WTW™ Sulfat-Testkits
Artikelnummer. 11781093
Click to view available options
Bereich:
0 bis 70 mg/l
100 bis 1000 mg/l
5 bis 250 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
25 Stück
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11781093
Marke: WTW™ 250415
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Die photometrischen Prüfsätze zur Messung von Ammonium NH4 gewährleisten genaue Prüfergebnisse für Grundwasser, Baumaterialien und Böden.
  • Photometrisches Testkit zur Messung von Ammonium NH4
  • Vielzahl an Instrumenten zur Messung von CombiCheck Ammonium (NH4)
  • CombiCheck Ammonium (NH4) Zelltestkit
  • Zur Verwendung mit PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, Photoflex Photometer
  • Für Grundwasser, Baumaterialien, Erden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Analyten Chromschwefelsäure-Oxidation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Grundwasser, Baustoffe, Böden
Zur Verwendung mit (Geräte) Spektralphotometer PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™
Enthält Zertifikate
Anzahl Tests 32
Bereich 100 bis 1000 mg/l
Ausreichend für 25 Tests
Testmethode Photometrisch
Typ CombiCheck COD-Testkit für chemischen Sauerstoffbedarf für O2-Zellen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • sulfat-küvettentest methode
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: barium chloride dihydrate