Learn More
Sulfathiazol-d4, TRC
Artikelnummer. 30426441
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30426441 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30426441 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6990942.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfathiazole-d4
CAS 1020719-89-4
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C9 2H4 H5 N3 O2 S2
Menge 2.5 mg
Synonym Sulfathiazole D4 (benzene D4)
InChI-Formel InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2nccs2
IUPAC-Name 4-Amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 259.34
Formelmasse 259.0387
Reinheit (%) >95