Learn More
Sulfathiazol, Mikromol™
Artikelnummer. 17990556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17990556 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17990556 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0578.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Sulfathiazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfathiazole
CAS 72-14-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfathiazole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H9 N3 O2 S2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Sulfathiazole, 4-Amino-N-(thiazol-2-yl)benzenesulfonamide
InChI-Formel InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
IUPAC-Name 4-Amino-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 255.32
Menge 500 mg
Formelmasse 255,0136 g/mol