missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach Lange™ Sulfid-Reagenz-Set, Methylenblau
Click to view available options
Menge:
2 x 100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zur Bestimmung von Sulfid mit der Methylen Blue Methode, mit der Hach Methode 8131 und visuellen Testkits. Photometrischer Bereich: 5 – 800 μg/l Sulfid. Prüfkit-Bereiche: 0,01 – 0,55 bis 2,5 – 11,25 mg/l Sulfid. Das Set enthält je 2 100 ml-Flaschen mit Sulfid 1- und Sulfid 2-Reagenzien. ca. 100 Tests. Bestellen Sie für trübe Proben auch Brominwasser (221120) und Phenollösung (211220).
- Spezifikationen
- Gerät: Alle außer PC II
- Methode: 8131
- Methodenname: Methylenblau
- Testanzahl: 100
- Parameter: Sulfid
- Plattform: Lösung
- Bereich: 5 – 800 μg/l S²⁻
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 2 x 100 ml |
| Bereich | 5 bis 800 µg/l S2- |
| Typ | Lösung |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur