Learn More
Sulfisoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4813671 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11936871
Marke: Thermo Scientific Acros 439670250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-69-5
Summenformel C11H13N3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 267.3
InChI-Schlüssel NHUHCSRWZMLRLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfisoxazole, sulfafurazole, sulphafurazole, sulfisoxazol, sulfafurazol, sulfaisoxazole, sulfofurazole, sulfisoxasole, sulphaisoxazole, sulfadimethylisoxazole
PubChem CID 5344
ChEBI CHEBI:102484
IUPAC-Name 4-Amino-N-(3,4-Dimethyl-1,2-Oxazol-5-yl)Benzolsulfonamid
SMILES CC1=C(ON=C1C)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfisoxazole
Schmelzpunkt 194°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15,9082
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.13mg/mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 267.3
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfisoxazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.