Learn More
Sulfo-Rhodamin Methanethiosulfonat, TRC
Artikelnummer. 30419596
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30419596 10 mg -
30425130 1 mg 1 Milligramm
30423606 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30419596 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS69915010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 386229-71-6
Summenformel C30 H37 N3 O8 S4
Molekulargewicht (g/mol) 695.89
Synonym Xanthylium, 3,6-bis(diethylamino)-9-[4-[[[2-[(methylsulfonyl)thio]ethyl]amino]sulfonyl]-2-sulfophenyl]-, inner salt, MTS-rhodamine, Sulfo Rhodamine Methanethiosulfonate
IUPAC-Name 2-[3,6-bis(diethylamino)xanthen-10-ium-9-yl]-5-(2-Methylsulfonylsulfanylethylfamoyl)benzensulfonat
SMILES CCN(CC)c1ccc2c(c3ccc(cc3S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)NCCSS(=O)(=O)C)c4ccc(cc4[o+]c2c1)N(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulforhodamine Methanethiosulfonate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H37N3O8S4/c1-6-32(7-2)21-10-13-24-27(18-21)41-28-19-22(33(8-3)9-4)11-14-25(28)30(24)26-15-12-23(20-29(26)45(38,39)40)44(36,37)31-16-17-42-43(5,34)35/h10-15,18-20,31H,6-9,16-17H2,1-5H3
Formelmasse 695.1463