Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SBED Biotin Label Transfer Reagent, No-Weigh™ Format
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SBED Biotin-Label-Transfer-Reagenz ist ein multifunktionales Reagenz zur Markierung eines gereinigten Proteins und anschließender kovalenter Übertragung des angehängten Biotin-Tags auf bestimmte Akteure dieses Proteins.
- Multifunktionales Reagenz zur Kennzeichnung eines gereinigten Proteins und anschließenden kovalenten Übertragung des angehängten Biotin-Tags auf bestimmte Interaktoren dieses Proteins.
- Heterobifunktionaler chemischer Crosslinker, der sich an einem Ende kovalent an primäre Amine und am anderen Ende an nahezu jede funktionelle Proteingruppe anbindet.
- Enthält eine Biotin-Gruppe und einen spaltbaren Disulfid-Abstandshalter.
- Zusammen ermöglichen diese Merkmale es, interagierende Proteine sequentiell zu vernetzen und das Biotin-Affinitätskennzeichen von einem Protein (d. h. einem gereinigten Köderprotein) auf ein anderes (möglicherweise unbekanntes Beuteprotein) zu übertragen.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 x 1 mg |
| Produkttyp | Sulfo-SBED Biotin Label-Transfer-Reagenz |
| Löslichkeit | DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Methanol, Wasser |
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C lagern. |
| Chemische Reaktivität | Amin-zu-Amin |
| Markierungsmethode | Chemische Markierung, Markierungstransfer |
| Versandbedingung | Geeignet für Raumtemperatur oder Nasseis |
| Reaktiver Teil | NHS Ester, Alkine |
| Marker oder Farbstoff | Biotin |
| Markertyp | Biotin und andere Haptene |
| Mehr anzeigen |