Learn More
Sulfobromphthalein-Natriumsalz MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11485141 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11485141 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11485141 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215672601
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird als Substrat für das Multidrug-Resistenz-assoziierte Protein 2 (Mrp2) verwendet. Sulfobromphthalein-Natriumsalz MP Biomedicals ist ein Farbstoff mit hoher Affinität zu organischen Anionentransport-Polypeptiden (OATPs). BSP wird zur Diagnose von Lebererkrankungen eingesetzt und
BSP wird durch OATPs in die Hepatozyten transportiert und nach Konjugation mit Glutathion durch Mrp2.3 in die Galle ausgeschieden. Es wurde festgestellt, dass es die Aldo-Keto-Reduktase ARK1C20 hemmt.
Spezifikation
CAS 71-67-0
Summenformel C20H8Br4Na2O10S2
MDL-Nummer MFCD00150017
Menge 1 g
Synonym bromosulfophthalein, sulfobromophthalein, 3h bsp, 3h-bsp, d00ady
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (20 mg/ml, klare, farblose Lösung). Unlöslich in Ethanol oder Aceton.
InChI-Schlüssel GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)C1(OC(=O)C2=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C12)C1=CC=C(O)C(=C1)S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Dinatrium-2-hydroxy-5-[4,5,6,7-tetrabrom-1-(4-hydroxy-3-sulfonatophenyl)-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl]benzol-1-sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 837.99
PubChem CID 102371197
ChEBI CHEBI:63827
Formelmasse 838
Physikalische Form Pulver