Learn More
Sulfolan, 80 % w/w, wasserlöslich, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425237
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15425237 500 mL 500 Milliliter
15415237 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15425237 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32505.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 126-33-0 | C4H8O2S | 120.17 g/mol
Sulfolane is used in the chemical industry as a solvent for extractive distillation and chemical reactions. It is used to separate aromatic hydrocarbons (benzene, toluene and xylenes), to separate n-propyl alcohol and sec-butyl alcohol. It is also used to purify natural gas streams and for fractionation of fatty acids into saturated and unsaturated components and as a reaction solvent for the preparation of aromatic sulfonic acids, pyridines, isocyanates and pharmaceuticals. It can also be involved in the halogen exchange process and polymerization process. It is used as a plasticizer and curing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sulfolan wird in der chemischen Industrie als Lösungsmittel für die extraktive Destillation sowie chemische Reaktionen verwendet. Es wird zur Trennung aromatischer Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol und Xylen), zur Trennung von n-Propylalkohol und sec-Butylalkohol verwendet. Es wird auch zur Reinigung von Erdgasströmen und zur Fraktionierung von Fettsäuren in gesättigte und ungesättigte Komponenten sowie als Reaktionslösungsmittel zur Herstellung von aromatischen Sulfonsäuren, Pyridinen, Isocyanaten und Pharmazeutika verwendet. ES kann auch am Halogen-Austauschprozess und am Polymerisationsprozess beteiligt werden. Es wird als Weichmacher und Härter verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126-33-0
Summenformel C4H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 120.17
MDL-Nummer MFCD00005484
InChI-Schlüssel HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
PubChem CID 31347
ChEBI CHEBI:74794
IUPAC-Name Thiolan-1,1-dioxid
SMILES O=S1(=O)CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfolane
Schmelzpunkt 0°C to 5°C
Dichte 1.212
Geruch Weak, Characteristic
Menge 500 mL
Beilstein 107765
Merck Index 14,8955
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 120.17
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 80% w/w aq. soln.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfolane, 80% w/w aq. soln.
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylene sulfone