Learn More
Sulfolan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405543
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11405543 250 g 250 Gramm
11495533 1000 g 1000 Gramm
11415543 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11405543 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13466.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.84 €
    38.65 € / 250 Gramm
    Sparen 9.19 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Mischbar mit Wasser, Aceton, Toluol
Sulfolane is used as an industrial solvent utilized for the extraction of aromatic hydrocarbons from hydrocarbon mixtures and to purify natural gas. Further, it is used in refineries and the petrochemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sulfolan wird als industrielles Lösungsmittel zur Extraktion aromatischer Kohlenwasserstoffe aus Kohlenwasserstoffgemischen und zur Reinigung von Erdgas verwendet. Wird darüber hinaus in Raffinerien und der petrochemischen Industrie eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Wasser, Aceton, Toluol und verdünnten Mineralsäuren. Leicht mischbar mit Octanen, Olefinen und Naphthenen.
Hinweise
Mischbar mit Wasser, Aceton, TolueneIn-kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126-33-0
Summenformel C4H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 120.17
MDL-Nummer MFCD00005484
InChI-Schlüssel HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
PubChem CID 31347
ChEBI CHEBI:74794
SMILES O=S1(=O)CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfolane
Schmelzpunkt 25°C to 28°C
Dichte 1.261
Siedepunkt 285°C
Flammpunkt 166°C (330°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Weak, Characteristic
Brechungsindex 1.4825
Menge 250 g
Beilstein 107765
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,8955
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,water,acetone,toluene and dilute mineral acids. Slightly miscible with octanes,olefins and naphthenes.
IUPAC-Name 1λ⁶-Thiolan-1,1-dion
Formelmasse 120.17
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfolane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylene sulfone