Learn More
Thermo Scientific™ SulfoLink™ Kopplungsharz
Artikelnummer. p-4531509 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 ml
50 ml
250 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10485505 10 ml 10 Milliliter
11896774 50 ml 50 Milliliter
11796406 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10485505 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 20401
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Kovalentes Immobilisieren von Cystein-Peptiden oder -Proteinen (Sulfhydryl-Liganden) für die Affinitätsreinigung mit Iodacetyl-aktivierten Agarosebeads und -Säulen.
Thermo Scientific™ SulfoLink Kopplungsharz ist ein Iodacetyl-aktiviertes Harz zur kovalenten Immobilisierung von Sulfhydryl-haltigen Peptiden oder Proteinen für die Affinitätsreinigung.
SulfoLink Coupling Resin besteht aus poröser, vernetzter, 6%iger Beadagarose, die mit Iodacetyl-Gruppen aktiviert wurde. Bei der Inkubation in einer Peptid- oder Proteinlösung reduzierten Cystein-Rückständen reagieren die Iodoacetyl-Gruppen spezifisch und effizient mit den exponierten Thiolen (-SH) zu kovalenten und irreversiblen Thioether-Bindungen, die das Peptid oder Protein permanent an das Harz binden. Das Resultat ist ein maßgeschneidertes Affinitätsharz für die Reinigung von Antikörpern, Antigenen und anderen interessierenden Molekülen.
Es sind komplette SulfoLink Immobilisierungskits für Peptide und Proteine erhältlich. Jedes Kit enthält alle Reagenzien, die für die Vorbereitung der betreffenden Peptid- oder Proteinprobe benötigt werden, sowie fünf Säulen mit je 2 ml SulfoLink Harz. Diese können entweder im Schwerkraft- oder im Zentrifugen-basierten Format eingesetzt werden, um effiziente Kopplungsreaktionen und mehrfache Affinitätsreinigungszyklen zu gestatten. Es ist auch ein Test-Kit mit einer einzelnen Säule für Proteine oder Peptide erhältlich; alternativ dazu kann das SulfoLink Coupling Resin auch separat erworben werden.
Besondere Merkmale:
  • Spezifische Konjugation durch Sulfhydryl-Gruppen (-SH) – Die Iodacetyl-Gruppen reagieren spezifisch mit Sulfhydrylen zu irreversiblen Thioether-Bindungen
  • Separate Kits mit Optimierung für Peptide oder Proteine – Im Lieferumfang der Kits sind Reagenzien enthalten, die entweder für die Vorbereitung von Peptid- oder von Proteinproben optimiert wurden, um eine effiziente Immobilisierung zu gestatten
  • Schnell – Spin-Säulen beschleunigen Protokolle: die Probenvorbereitung und Kopplung erfolgt in 2 Stunden (Peptide) bzw. 3,5 Stunden (Proteine)
  • Flexible Kopplungsbedingungen – je nach Bedarf für die Löslichkeit der Proteine oder Peptide während der Kopplungsreaktion können entweder wässrige Puffer mit einem pH-Wert von 7,5 bis 9,0, organische Lösungsmittel (z. B. 20 % DMSO) oder Vergällungsmittel (Guanidin·HCl) eingesetzt werden
  • Einfache Anweisungen – optimierte Protokolle für die Probenvorbereitung, Immobilisierung und Affinitätsreinigung
  • Hohe Kapazität – Immobilisierung von 1 bis 2 mg Peptid oder 2 bis 20 mg Protein pro 2 ml-Säule mit SulfoLink Coupling Resin
Enthält:
Kits enthalten SulfoLink Harzsäulen (2 ml), Reagenzien für die Protein- oder Peptidvorbereitung (z. B. Reduktionsmittel), Kopplungspuffer, Waschlösung, L-Cystein-Lösung (zum Quenchen) und Säulen für die Entsalzung (nur im Protein-Kit)
Empfohlen für:
Immobilisiert Peptide mit terminalen Cystein-Resten, um Antikörper zu reinigen, die mithilfe der Maleimid-Konjugation gegen Peptid-Immunogene generiert wurden; immobilisiert Antikörper in ausgerichteter Weise durch die Sulfhydryl-Gruppen der Hinge-Region, um zu gewährleisten, dass die Antigen-Bindungsstellen kein räumliches Hindernis für die Antigen-Affinitätsreinigung aufweisen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Inhalt und Lagerung Das Produkt nach Erhalt im Dunkeln bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Form Flüssige Suspension
Produktlinie SulfoLink
Menge 10 ml
Typ Harz-
Stationäre Phase Haloacetyl
Ausreichend für 1 mg Peptid oder 10 mg Antikörper pro ml Harz
Format Flasche
Säulentyp Affinität, Agarose-Harz
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.