Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulforhodamin 101 (freie Säure), 99 %, rein, geeignet als Laserfarbstoff
Artikelnummer. 10686224 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
2.50 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10686224
Marke: Thermo Scientific Chemicals 419941000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 60311-02-6 | C31H29ClN2O6S2 | 625.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60311-02-6
Summenformel C31H29ClN2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 625.15
MDL-Nummer MFCD00012407
InChI-Schlüssel MPLHNVLQVRSVEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulforhodamine 101, sulforhodamine 101; sulforhodamine 640, unii-fx0es3271v, texas red, sulforhodamine 101 acid chloride, 2-2,3,6,7,12,13,16,17-octahydro-1h,5h,11h,15h-pyrido 3,2,1-ij quinolizino 1',9':6,7,8 chromeno 2,3-f quinolin-4-ium-9-yl-5-sulfobenzenesulfonate, 16-4-sulfo-2-sulfonatophenyl-3-oxa-9$l^ 5 ,23-diazaheptacyclo 17.7.1.1^ 5,9 .0^ 2,17 .0^ 4,15 .0^ 23,27 .0^ 13,28 octacosa-1 27 ,2 17 ,4,9 28 ,13,15,18-heptaen-9-ylium, 16-4-sulfo-2-sulfonatophenyl-3-oxa-9??,23-diazaheptacyclo 17.7.1.1?,?.0 2 , 1 ?.0?, 1 ?.0 2 3 , 2 ?.0 1 3 , 2 ? octacosa-1 27 ,2 17 ,4,9 28 ,13,15,18-heptaen-9-ylium, 16-4-sulfo-2-sulfonatophenyl-3-oxa-9lambda,23-diazaheptacyclo 17.7.1.1,.0 2 , 1 .0, 1 .0 2 3 , 2 .0 1 3 , 2 octacosa-1,4,9 28 ,13,15,17,19 27-heptaen-9-ylium, 9-2,4-disulfophenyl-2,3,6,7,12,13,16,17-octahydro-1h,5h,11h,15h-xantheno 2,3,4-ij:5,6,7-i'j' diquinolizin-18-ium inner salt, hydrogen 9-2,4-disulphonatophenyl-2,3,6,7,12,13,16,17-octahydro-1h,5h,11h,15h-xantheno 2,3,4-ij:5,6,7-i'j' diquinolizin-18-ium
PubChem CID 122180
ChEBI CHEBI:52274
IUPAC-Name 16-[4-(Chlorsulfonyl)-2-sulfonatophenyl]-3λ⁴-oxa-9,23-diazaheptacyclo[17.7.1.1⁵,⁹.0²,¹⁷.0⁴,¹⁵.0²³,²⁷.0¹³,²⁸]octacosa-1,3,5(28),13,15,17,19(27)-heptaen-3-ylium
SMILES [O-]S(=O)(=O)C1=CC(=CC=C1C1=C2C=C3CCCN4CCCC(C2=[O+]C2=C5CCCN6CCCC(C=C12)=C56)=C34)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulforhodamine 101 (free acid)
Namenshinweis (free acid)
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Formelmasse 606.71
Reinheit (%) 99%
Güte Rein