Learn More
Sulfosuccinimidyl 3-[[2-(Biotinamido)ethyl] Dithio Propionat Natriumsalz (technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30427979
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427979 500 mg 500 Milligramm
30422909 1 g -
30425750 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30427979 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS699450500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 325143-98-4
Summenformel C19 H27 N4 O9 S4 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 606.69
IUPAC-Name Natrium; 1-[3-[2-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]ethyldisulfanyl]propanoyloxy]-2,5-dioxopyrrolidin-3-sulfonat
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCSSCCNC(=O)CCCC[C@@H]2SC[C@@H]3NC(=O)N[C@H]23)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfosuccinimidyl 3-[[2-(Biotinamido)ethyl] dithio]propionat
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H28N4O9S4.Na/c24-14(4-2-1-3-12-17-11(10-33-12)21-19(28)22-17)20-6-8-35-34-7-5-16(26)32-23-15(25)9-13(18(23)27)36(29,30)31;/h11-13,17H,1-10H2,(H,20,24)(H2,21,22,28)(H,29,30,31);/q;+1/p-1/t11-,12-,13?,17-;/m0./s1
Formelmasse 606.0559