Learn More
Sulfotep 1000 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sulfotep |
| CAS | 3689-24-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Sulfotep |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Summenformel | C8 H20 O5 P2 S2 |
| Konzentration | 1.000 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Sulfotep, Tetraethyl dithionopyrophosphate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H20O5P2S2/c1-5-9-14(16,10-6-2)13-15(17,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| Lösungstyp | Einheitliche Lösung |
| Mehr anzeigen |