Learn More
Schwefelstandard für ICP, 1000 μg/ml, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
Beschreibung
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
| Analyt | Konzentration |
|---|---|
| S | 1000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Schwefelstandard |
| Namenshinweis | Für AA und ICP |
| Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
| CAS | 7783-20-2, 7732-18-5 |
| Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
| CAS Max. % | 0.1, 99.9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Schwefel |
| Summenformel | H8N2O4S |
| MDL-Nummer | MFCD00003391 |
| Verfahren | AA, ICP |
| Mehr anzeigen |
Produkt nur für den Laborgebrauch