Learn More
Schwefelkalibrierungsset: S @ 0-100 mg/kg in Toluol, VHG™
Artikelnummer. 17922676
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
11 x 2 mL
Packungsgröße:
22 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17922676 11 x 2 mL 22 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17922676 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. ALKKTSTOLW11100SET
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Schwefelkalibrierungsset: S @ 0-100 mg/kg in Toluol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfur
CAS 7704-34-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfur
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel S
Konzentration 0-100 mg/kg
InChI-Formel InChI=1S/S
SMILES [S]
IUPAC-Name Schwefel
Solvent or Matrix Toluene
Molekulargewicht (g/mol) 32.065
Menge 11 x 2 mL
Formelmasse 31.972 g/mol