Learn More
Schwefel in Diesel-Standardlösung, Specpure™, 10 μg/g (0.0010 %), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sulfur in Diesel Fuel standard solution |
| Namenshinweis | 10μg/g (0.0010%) |
| Dichte | 0.6 to 0.9g/mL |
| Physikalische Form | Flüssig |
| MDL-Nummer | MFCD01095233 |
| Farbe | Braun |
| Siedepunkt | 171°C to 315°C |
| Menge | 100 mL |
| Güte | Specpure |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sulfur in Diesel Fuel standard solution, Specpure, 10µg/g (0.0010%)
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Fuels, diesel, no. 2