Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sulfur Dioxide Solution |
| Menge | 100 g |
| Strukturformel | H2SO3 |
| UN-Nummer | 1833 |
| Formelmasse | 82.08g/mol |
| Reinheit (%) | ≥6% |
| Güte | ACS-Reagenz |
| Glührückstand | ≤0.005% |
| Dichte | 1.03g/mL at 25°C; Vapor Density: 2.3 (vs air) |