Learn More
Sulfur Dioxide Solution, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15672690 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15672690 500 g 500 Gramm
15652690 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15672690 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 247626500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-99-2
Summenformel H2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 82.073
MDL-Nummer MFCD00011335
InChI-Schlüssel LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulphurous acid, sulfur dioxide solution, schweflige saure german, h2so3, unii-j1p7893f4j, schweflige saure, acide sulfureux, acido sulfuroso, schweflige saeure, trioxosulfuric acid
PubChem CID 1100
ChEBI CHEBI:48854
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfur Dioxide Solution
Menge 500 g
Strukturformel H2SO3
UN-Nummer 1833
Formelmasse 82.08g/mol
Reinheit (%) ≥6%
Güte ACS-Reagenz
Glührückstand ≤0.005%
Dichte 1.03g/mL at 25°C; Vapor Density: 2.3 (vs air)