Learn More
Schwefelfreies Calciumkonzentrat: Ca @ ca. 2 Gew.-% in Kohlenwasserstoffen, VHG™
Description
Schwefelfreies Calciumkonzentrat: Ca @ ca. 2 Gew.-% in Kohlenwasserstoffen
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Calcium |
| CAS | 7440-70-2 |
| Verfahren | XRF |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Calcium |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | Ca |
| Synonym | Ca |
| InChI-Formel | InChI=1S/Ca |
| SMILES | [Ca] |
| IUPAC-Name | Calcium |
| Show More |