Learn More
Schwefelfreier Cer-Standard: Ce @ 5000 μg/g in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Artikelnummer. 17901526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17901526 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17901526 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGOSFCE5000A50G+
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Schwefelfreier Cer-Standard: Ce @ 5000 μg/g in Kohlenwasserstofföl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium
CAS 7440-45-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cerium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Ce
Konzentration 5000 μg/g
Synonym Ce
InChI-Formel InChI=1S/Ce
SMILES [Ce]
IUPAC-Name Cerium
Solvent or Matrix 75 cSt Kohlenwasserstofföl
Molekulargewicht (g/mol) 140.116
Menge 50 g
Formelmasse 139,905 g/mol