Learn More
Standard für schwefelfreies Mangan: Mn @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl
Artikelnummer. 30322443
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30322443 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30322443 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGOSFMN1000A50G
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese
CAS 7439-96-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Manganese
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Mn
Konzentration 1000 μg/g
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Synonym Mn
InChI-Formel InChI=1 S/Mn
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES [Mn]
Element Mn
IUPAC-Name Mangan
Solvent or Matrix 20 cSt Kohlenwasserstofföl
Industry Type Petrochemische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 54.94
Menge 50 g
Formelmasse 54.938