Learn More
Schwefelfreies Phosphorkonzentrat: P @ ca. 11 Gew.-% in Kohlenwasserstoffen, VHG™
Beschreibung
Schwefelfreies Phosphorkonzentrat: P @ ca. 11 Gew.-% in Kohlenwasserstoffen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phosphorus |
| CAS | 7723-14-0 |
| Verfahren | XRF |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Phosphorus |
| Summenformel | P |
| Synonym | P |
| InChI-Formel | InChI=1S/P |
| SMILES | [P] |
| IUPAC-Name | Phosphor |
| Solvent or Matrix | Kohlenwasserstofföl |
| Mehr anzeigen |