Learn More
Schwefelfreier Phosphorstandard: P @ 10 Gew.-% (100000 μg/g) in 75 cSt Kohlenwasserstofföl
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phosphorus |
| CAS | 7723-14-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Phosphorus |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | P |
| Konzentration | 10 % |
| Synonym | P |
| InChI-Formel | InChI=1 S/P |
| Lösungstyp | Einheitliche Lösung |
| SMILES | [P] |
| Mehr anzeigen |